Få mere at vide
Honeywell™ TRICONYL Microdots handsker
Beskrivelse
- Polyamid strikket handske
- Små sorte PVC-prikker på håndfladen
- Strikketeknikken er med til at opnå en handske, der sidder godt efter hånden og god fingerfærdighed
- Handsken giver maksimal komfort og ekstra robusthed
- Polyamidstoffet er ikke pilling og er velegnet til landbrugsfødevareindustrien såvel som til præcisionsarbejde
- Den tætte strik giver handsken perfekt støtte, begrænser indtrængning af snavs og giver et godt touch
- PVC-prikkerne sikrer større slidstyrke og et bedre greb
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder |
| Oversigt | 13 gauge |
| Belægningsmateriale | Polyamid |
| Størrelse | 8 |
| Længde (metrisk) | 26 cm |