Få mere at vide
Triclosan, Mikromol™
Artikelnummer. 17987549
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17987549 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17987549 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0610.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triclosan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclosan
CAS 3380-34-5
Analyt- eller komponentnavne Triclosan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H7 Cl3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
SMIL Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Molekylvægt (g/mol) 289.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 287,9512 g/mol