Få mere at vide
Triclosan-methylether 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314265
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314265 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314265 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17803300AL100
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclosan methyl ether
CAS 1-1-4640
Analyt- eller komponentnavne Triclosan methyl ether
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C13 H9 Cl3 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether
InChI formel InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMIL COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 2,4-diclor-1-(4-chlor-2-methoxyphenoxy)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 303.57
Mængde 1 ml
Formel vægt 301,9668 g/mol