Få mere at vide
Triclosan Methyl-d3 Ether, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TriclosanmethylD3(methoxyD3) |
| CAS | 1020720-00-6 |
| Molekylær formel | C13 2H3 H6 Cl3 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-(methoxy-d3)-, Triclosan methyl D3 (methoxy D3), Triclosan Methyl-d3 Ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 2,4-dichloro-1-[4-chloro-2-(trideuteriomethoxy)phenoxy]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.59 |
| Formel vægt | 304.9856 g/mol |
| Vis mere |