Få mere at vide
Triclosan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418626
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418626 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418626 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1119
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclosan
Fysisk form Solid
CAS 3380-34-5
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H7Cl3O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Molekylvægt (g/mol) 289.54
Formel vægt 289.54
Procent renhed 97.0%