Få mere at vide
Triclosan, LoGiCal
Artikelnummer. 30460001
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460001 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460001 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0610.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclosan
CAS 3380-34-5
Analyt- eller komponentnavne Triclosan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H7 Cl3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 289.54
Mængde 10 mg
Formel vægt 287,9512 g/mol