Få mere at vide
Triclosan-d3, TRC
Artikelnummer. 30450468
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30450468 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30450468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77425210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclosan-d3
CAS 1020719-98-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H3 H4 Cl3 O2
Mængde 10 mg
Synonym Triclosan D3 (2,4-dichlorophenoxy D3), Phenol','5-chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-, 5-Chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-phenol, Triclosan-d3
InChI formel InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H/i1D,3D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(Oc2ccc(Cl)cc2O)c(Cl)c([2H])c1Cl
IUPAC navn 5-chloro-2-(2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)phenol
Molekylvægt (g/mol) 292.56
Formel vægt 290.97
Procent renhed >95