Få mere at vide
Triclosan-d3 (2,4-dichlorophenoxy-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triclosan-d3 |
| CAS | 1020719-98-5 |
| Molekylær formel | C12 2H3 H4 Cl3 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Triclosan D3 (2,4-dichlorophenoxy D3), 5-Chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-phenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16 H/i1D,3 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(Oc2ccc(Cl)cc2O)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-(2,4-dichloro-3,5,6-trideuteriophenoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.56 |
| Formel vægt | 290,97 g/mol |
| Vis mere |