Få mere at vide
Triclopyr Butotyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triclopyr-2-butoxyethyl ester |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Cl3NO4/c1-2-3-4-19-5-6-20-11(18)8-21-13-10(15)7-9(14)12(16)17-13/h7H,2-6,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 355.0145 |