Få mere at vide
Triclabendazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl3 N2 O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.66 |
| Vis mere |