Få mere at vide
Triclabendazol, TRC
Artikelnummer. 30454817
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454817 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT774175100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H9 Cl3 N2 O S
Mængde 100 mg
Synonym Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMIL CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC navn 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 359.66
Formel vægt 357.9501
Procent renhed >95