Få mere at vide
Triclabendazol-sulfoxid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308877
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30308877 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30308877 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17795020AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclabendazole sulfoxide
CAS 100648-13-3
Analyt- eller komponentnavne Triclabendazole sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H9 Cl3 N2 O2 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, CGA 110752, Triclabendazole Sulfoxide, Triclabendazole Related Compound A, Triclabendazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMIL CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC navn 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfinyl-1H-benzimidazol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 375.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 373,945 g/mol