Få mere at vide
Triclabendazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17997084
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17997084 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17997084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0313.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Triclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Analyt- eller komponentnavne Triclabendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H9 Cl3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Triclabendazole
InChI formel InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMIL CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC navn 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 359.66
Mængde 100 mg
Formel vægt 357,9501 g/mol