Få mere at vide
Triclabendazol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460976
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460976 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460976 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0313.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Triclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Analyt- eller komponentnavne Triclabendazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H9 Cl3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Triclabendazole
InChI formel InChI=1 S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6 H,1H3,(H,18,19)
SMIL CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
IUPAC navn 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylsulfanyl-1 H-benzimidazol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 359.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 357,9501 g/mol