Få mere at vide
Triclabendazole-keto 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketotriclabendazole |
| CAS | 1201920-88-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketotriclabendazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H7 Cl3 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ketotriclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19) |
| SMIL | Clc1cccc(Oc2cc3NC(=O)Nc3cc2Cl)c1Cl |
| Vis mere |