Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Triclabendazol, 98 %
Artikelnummer. 15741789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15741789 1 g 1g
15751789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15741789 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461960010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68786-66-3 | C14H9Cl3N2OS | 359,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68786-66-3
Molekylær formel C14H9Cl3N2OS
Molekylvægt (g/mol) 359.66
InChI nøgle NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triclabendazole, fasinex, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzo d imidazole, triclabendazol inn-spanish, triclabendazolum inn-latin, ccris 8988, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-benzimidazole, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole
PubChem CID 50248
IUPAC navn 6-chlor-5-(2,3-dichlorphenoxy)-2-methylsulfanyl-1H-benzimidazol
SMIL CSC1=NC2=CC(=C(C=C2N1)Cl)OC3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triclabendazole
Smeltepunkt 175.0°C to 176.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 359.66
Procent renhed 98%