Få mere at vide
Triclabendazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triclabendazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl3 N2 O S |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Triclabendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| Vis mere |