Få mere at vide
Tricine (White Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10071353
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10071353 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10071353 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP315100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Poly Bottle; 100g
This biological buffer has a usable pH range of 7.4 to 8.8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans At 260nm (0.1M solution) is ≤0.04At 280nm (0.1M solution) is ≤0.02
Kemisk navn eller materiale Tricine
CAS 4-1-5704
Smeltepunkt 182°C
Farve White
pH 4.6 to 6.0
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥98 %
Identifikation Pass Test
Infrarødt spektrum Pass test
Molekylær formel C6H13NO5
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Emballage Poly Bottle
Merck Index 15, 9816
Synonym N-[Tris-(hydroxymethyl)methyl]glycine
Opløselighedsinformation Pass Test
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formel vægt 179.09
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tricine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.