Få mere at vide
Tricine-SDS Sample Buffer, 2X, reducing, Thermo Scientific™
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sample Loading Buffer |
| Farve | Blue |
| Koncentration | 2X |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 25 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tricine-SDS Sample Buffer (2X), reducing
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium lauryl sulfate, 2-Mercaptoethanol