Få mere at vide
Tricine Buffer, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11463511 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11463511 250 g
11443511 25 g
11453511 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210311283
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
MDL nummer MFCD00004277
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Tris-[hydroxymethyl]methylglycine, N-[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl) ethyl] glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricine Buffer
Navn note Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Formel vægt 179.2