Få mere at vide
Tricine Biological buffer MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473511 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11473511 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11473511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210311291
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricine
Navn note Biological buffer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Mængde 1 kg
Synonym tricine, n-tris hydroxymethyl methylglycine, n-tri hydroxymethyl methyl glycine, n-tris hydroxymethyl methyl glycine, glycine, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl glycine, unii-w12lh4v8v3, n-tris-hydroxymethyl methylglycine
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 179.17
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Formel vægt 179.2