Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 99+%, til biokemi
Artikelnummer. 10021811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
5kg
Artikelnummer. 10021811
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327831000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
MDL nummer MFCD00004277
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Absorbans 0.02 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale Tricine
Absorbansbetingelser (0.1M aq. soln.)
Smeltepunkt 180.0°C to 184.0°C
Farve Hvid
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 179.17
Procent renhed ≥99%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Tricine