Få mere at vide
Tricine, 98+%
Artikelnummer. 11497696
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497696 25 g 25g
11407706 100 g 100g
11417706 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14695.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Goods buffere Tricin bruges som en elektroforesebuffer og involveret i adskillelsen af lavmolekylære proteiner og peptider. Den fungerer i pH-området mellem 7,4 og 8,8. Det fungerer som en effektiv renser for hydroxylradikaler under undersøgelsen af strålingsinduceret membranskade. Det bruges også til resuspension af cellepelleter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Good ′s buffere Tricin bruges som en elektroforesebuffer og involveret i adskillelsen af lavmolekylære proteiner og peptider. Den fungerer i pH-området mellem 7,4 og 8,8. Det fungerer som en effektiv renser for hydroxylradikaler under undersøgelsen af strålingsinduceret membranskade. Det bruges også til resuspension af cellepelleter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
pH-område: 7,8-8,8Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
MDL nummer MFCD00004277
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricine
Smeltepunkt ∼183°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1937804
Merck Index 14,9651
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 179.17
Procent renhed ≥98%