Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tricin, 98%, til biokemi
Artikelnummer. p-203374 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
Artikelnummer. 10615052
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172640250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
MDL nummer MFCD00004277
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Absorbans 0.05 max. at 250nm
Kemisk navn eller materiale Tricine
Absorbansbetingelser (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Navn note 98%
Smeltepunkt 180.0°C to 184.0°C
Farve Hvid
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max. (120°C)
Lineær formel (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 9816
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 179.17
Procent renhed 98%
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Tricine