Få mere at vide
Melford Tricine
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- pKa 25 °C: 8,1-8,2
- Smelteområde: 182-188 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricine, Ultra Pure |
| CAS | 4-1-5704 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C6H13NO5 |
| Grad | Ultra Pure |