Få mere at vide
MP Biomedicals™ Tricine
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Beskrivelse
- Tricin anvendes som bufferkomponent til separation af peptider med lav molekylvægt.
- Tricin kan bruges i kryokonserveringsmedium til konservering af væv og organer.
- Kryokonservering afhænger af de fysiske og kemiske egenskaber af det anvendte konserveringsmedium.
- pH-værdierne og pK-værdierne for tricin/DMSO-blandinger er blevet rapporteret ned til -20 °C.
- Tricin har vist sig at være en effektiv renser for hydroxylradikaler i en undersøgelse af strålingsinduceret membranskade.
- Tricin er typisk den foretrukne buffer i SDS-PAGE-systemer ved adskillelse af proteiner i området fra 1 til 100 kDa.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar, farveløs |
| Oversigt | N-Tris-[hydroxymethyl]methylglycine, N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl) ethyl] glycine |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Very soluble in water (25% w/v - clear, colorless solution). |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Elektroforese |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.