Få mere at vide
Tricin, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462939
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462939 100 mL 100ml
15472939 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60107.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-1-5704
Molekylær formel C6H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 179.17
MDL nummer MFCD00004277
InChI nøgle SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC navn 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tricine buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL