Få mere at vide
Trichostatin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490226
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16490226 2 mg 2mg
16478907 5 mg -
16472437 50 mg -
16416328 10 mg -
16413466 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490226 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15144
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichostatin A
Fysisk form Solid
CAS 58880-19-6
Farve Light Nude
Mængde 2 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H22N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym TSA
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (82.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C1=CC=C(C=C1)C([C@@H](/C=C(/C=C/C(NO)=O)C)C)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 302.37
Formel vægt 302.37
Procent renhed 95.0%