Få mere at vide
R&D Systems™ Trichostatin A
Artikelnummer. 18722564
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18722564 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722564 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1406/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1786.62 DKK
    1607.55 DKK / 1mg
    Spare 179.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent histone deacetylase inhibitor
Trichostatin A is a selective and potent inhibitor of class I and II histone deacetylases (HDAC) (Ki = 3.4 nM, IC50 values are 4.99 nM, 5.21 nM, 16.4 nM, 24.3 nM, 27.6 nM for HDAC1, 3, 6, 10 and 4, respectively). Trichostatin A induces accelerated dedifferentiation of primordial germ cells (PGCs) into embryonic germ (EG) cells. Trichostatin A potently inhibits a range of breast cancer and melanoma cell lines (IC50 = 29-400 nM) and induces apoptosis in prostate cancer cells. In an animal model of Huntington's disease, inhibition of HDAC by Trichostatin A rescues memory deficits and increases expression of CREB/CBP target genes in mutant mice. Activates autophagy, increases vesicular transport of BDNF (Cat. No. 2837) and is active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichostatin A
CAS 58880-19-6
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C17H22N2O3
Formel vægt 302.37
Renhed 97%
Molekylvægt (g/mol) 302.37