Få mere at vide
Trichlorovinylsilane, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10675192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
10mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10675192 10mL; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10675192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147420100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichlorovinylsilane
Navn note 96%
CAS 75-94-5
Smeltepunkt -95.0°C
Farve Colorless to Brown
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 90.0°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C2H3Cl3Si
Lineær formel H2C=CHSiCl3
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4370
MDL nummer MFCD00000482
Mængde 10 mL
Fieser 05,749
Specifik vægtfylde 1.27
Synonym trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichloro(ethenyl)silane
Molekylvægt (g/mol) 161.49
PubChem CID 6413
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 161.49
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichlorovinylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.