Få mere at vide
α,α ,α -Trichlortoluen, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551801 5 mL Glasflaske 5ml
10397290 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10551801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164530050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-07-7
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.47
MDL nummer MFCD00000786
InChI nøgle XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
IUPAC navn trichlormethylbenzen
SMIL ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α, α, α-Trichlorotoluene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -7.5°C
Farve Gul
Tæthed 1.3800g/mL
Kogepunkt 219°C to 223°C
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CCl3
Brydningsindeks 1.5570 to 1.559
Mængde 5 mL
Beilstein 05, 300
Merck Index 15, 1112
Specifik vægtfylde 1.38
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,most organic solvents
Formel vægt 195.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a,a-Trichlorotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.