Få mere at vide
Trichlorosilane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10207453 1 L 1 L
10285460 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10207453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174600010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-78-2
Molekylær formel Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 134.44
InChI nøgle PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trichlorosilyl
SMIL Cl[Si](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichlorosilane
Smeltepunkt -127.0°C
Tæthed 1.3400 g/mL
Kogepunkt 31.0°C to 32.0°C
Flammepunkt -27°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel SiHCl3
Brydningsindeks 1.4000 to 1.4020
Mængde 1 L
Fieser 03,298; 04,525; 05,687; 06,606; 11,553
Merck Index 15, 9811
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, ether, heptane, chloroform,, perchloroethylene, carbon disulfide and, carbon tetrachloride
Viskositet 0.332 mPa.s (20°C)
Formel vægt 135.45
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P334-VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.