Learn More
Trichlorosilane, 98%
Product Code. 15461057
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15461057 500 g 500g
15441057 25 g 25g
15451057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15461057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014078.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-78-2 | Cl3Si | 134.435 g/mol
Trichlorosilane is used to prepare silicon for semiconductors. It is an active ingredient used in the preparation of polysilicons and silicone resins. It acts as coupling agents and silane adhesion promoter. It is a precursor to prepare organosilicon compounds through hydrosilylation reactions. Further, it is involved in the preparation of octadecyltrichlorosilane, perfluoroctyltrichlorosilane, and perfluordecyltrichlorosilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-78-2
Molecular Formula Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 134.435
MDL Number MFCD00011518
InChI Key PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorosilane, silane, trichloro, silicochloroform, trichloorsilaan, trichlorosilyl, trichloromonosilane, silane a-19, trichlorsilan german, trichloorsilaan dutch, triclorosilano italian
PubChem CID 140487
IUPAC Name trichlorosilicon
SMILES [Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Boiling Point 31°C to 32°C
Melting Point -127°C
Color Colorless
Physical Form Liquid
Quantity 500 g
UN Number UN1295
Flash Point -28°C (7°F)
Merck Index 14,9646
Solubility Information Soluble in benzene,ether,heptane,chloroform and carbon tetrachloride.
Formula Weight 135.45
Percent Purity 98%
Refractive Index 1.402
Sensitivity Air and moisture sensitive
Density 1.342
Chemical Name or Material Trichlorosilane
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.