missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trichlorooctyl-stannane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Octyltin-trichloride |
| CAS | 3091-25-6 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C8 H17 Cl3 Sn |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Octyltin trichloride, Trichloro(n-octyl)stannane |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17.3ClH.Sn/c1-3-5-7-8-6-4-2;;;;/h1,3-8H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMIL | CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | trichloro(octyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.29 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?