Få mere at vide
Trichlorooctadecylsilane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichlorooctadecylsilane |
| CAS | 112-04-9 |
| Tæthed | 0.98 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 223°C/13 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000484 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Trichlorooctadecylsilane, Trichlorooctadecylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.93 |
| Grad | Research |