Få mere at vide
Trichloronate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311637
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30311637 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311637 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17750000
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloronate
CAS 327-98-0
Analyt- eller komponentnavne Trichloronate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl3 O2 P S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester (8CI, 9CI, ACI), (±)-Trichloronate, 5082A, Agritox, BAY 37289, Bayer 37289, Bayer 5081, Bayer S 4400, Chemagro 37289, ENT-25712, Fitosol, O-Ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate, Phytosol, Richloronate, S 4400, Trichloronat, Trichloronate
InChI formel InChI=1S/C10H12Cl3O2PS/c1-3-14-16(17,4-2)15-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCOP(=S)(CC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC navn ethoxy-ethyl-sulfanylidene-(2,4,5-trichlorophenoxy)-λ^{5}-phosphane
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 333.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 331.9361 g/mol