Få mere at vide
Trichloromethylchloroformat, TRC
Artikelnummer. 30457042
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30457042 10 g
1 options
Artikelnummer. 30457042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77388010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloromethyl Chloroformate
CAS 503-38-8
Molekylær formel C2Cl4O2
Mængde 10 g
Synonym Carbonochloridic Acid Trichloromethyl Ester, Chloroformic Acid Trichloromethyl Ester, Trichloromethanol Chloroformate, Diphosgen, Diphosgene, Trichloromethyl Chlorocarbonate
InChI formel InChI=1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
SMIL ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichlormethylcarbonochloridat
Molekylvægt (g/mol) 197.83
Formel vægt 195.8652