Få mere at vide
Trichloromethyl Chloroformate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866560
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866560 100 mL
15840281 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866560 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8181540100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-38-8
Tekniske data
Smeltepunkt -57°C
Tæthed 1.63 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 128°C/1.013 hPa
MDL nummer MFCD00015553
Mængde 100 mL
Synonym Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester, Trichloromethyl chloroformate
Molekylvægt (g/mol) 197.83