Få mere at vide
Trichloromethylchloroformat, 98%
Artikelnummer. 11468037
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468037 250 g 250g
11448037 10 g 10g
11458037 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17444.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197,82 g/mol
Trichlormethylchlorformiat bruges som reagens i syntesen af organiske forbindelser. Det tjener som en kilde til fosgen, der bruges i nogle laboratoriepræparater. Det bruges også som en reaktant til syntese af cykliske carbamimidater, N-alkenyl- og cycloalkylcarbamater og prostataspecifikke membranantigen-målrettede anticancer-prodrugs. Derudover er det involveret i fremstillingen af et erythromycin A-derivat og antistof-lægemiddelkonjugater. Det bruges til omdannelse af aminer, carboxylsyrer, formamider til henholdsvis isocyanater, syrechlorider og isocyanider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichlormethylchlorformiat anvendes som reagens ved syntese af organiske forbindelser. Det tjener som en kilde til fosgen, der bruges i nogle laboratoriepræparater. Det bruges også som en reaktant til syntese af cykliske carbamimidater, N-alkenyl- og cycloalkylcarbamater og prostataspecifikke membranantigen-målrettede anticancer-prodrugs. Derudover er det involveret i fremstillingen af et erythromycin A-derivat og antistof-lægemiddelkonjugater. Det bruges til omdannelse af aminer, carboxylsyrer, formamider til henholdsvis isocyanater, syrechlorider og isocyanider.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængelig online på www.alfa.com Opbevar på et køligt sted. Lys- og varmefølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-38-8
Molekylær formel C2Cl4O2
Molekylvægt (g/mol) 197.82
MDL nummer MFCD00015553
InChI nøgle HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
IUPAC navn trichlormethylcarbonochloridat
SMIL ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloromethyl chloroformate
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 1.64
Kogepunkt 128 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel ClCO2CCl3
Brydningsindeks 1.457
Mængde 250 g
FN nummer UN3390
Beilstein 970225
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,3334
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether og benzen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 197.83
Procent renhed 98%