Få mere at vide
Trichloroisocyanursyre, TRC
Artikelnummer. 30450349
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30450349 50 g
1 options
Artikelnummer. 30450349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77399050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroisocyanuric Acid
CAS 87-90-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C3Cl3N3O3
Mængde 50 g
Synonym s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trichloro- (6CI), 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Trichlorotriazine-2,4,6-trione, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-, 1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TCCA (chlorination agent), TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid
InChI formel InChI=1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
SMIL ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
IUPAC navn 1,3,5-trichlor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 232.41
Formel vægt 230.9005
Procent renhed >95%