Få mere at vide
Trichloroisocyanuric acid, 99%
Artikelnummer. p-4229345 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10711072
Brand: Thermo Scientific Acros 421542500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-90-1
Molekylær formel C3Cl3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 232.40
MDL nummer MFCD00006553
InChI nøgle YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMIL ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroisocyanuric acid
Smeltepunkt 245°C to 251°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Merck Index 15,9806
Opløselighedsinformation Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
IUPAC navn 1,3,5-trichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formel vægt 232.41
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller granulat