Få mere at vide
Trichloroisocyanursyre, 99%
Artikelnummer. 10711072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711072 250 g Glasflaske 250g
10667581 1 kg Glasflaske 1kg
11926581 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421542500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    371.00 DKK
    310.65 DKK / 250g
    Spare 60.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-90-1
Molekylær formel C3Cl3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 232.40
MDL nummer MFCD00006553
InChI nøgle YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMIL ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroisocyanuric acid
Smeltepunkt 245 °C til 251 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Merck Index 15,9806
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 12 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: nedbrydes og danner HCO, opløseligt i stærkt polare opløsningsmidler
IUPAC navn 1,3,5-trichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formel vægt 232.41
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller granulat