Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroisocyanuric acid |
| Smeltepunkt | 245 °C til 251 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Iodometri) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 26,256 |
| Fieser | 06,605; 13,322 |
| Merck Index | 15,9806 |
| Vis mere |