Få mere at vide
Trichloroisocyanuric acid, 90+%
Artikelnummer. 11416766
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11416766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23906.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Trichlorisocyanursyre blev brugt som et desinfektionsreagens ved omdannelsen af benzophenon-3 i chloreret vand. Det blev også brugt til syntese af 2-halogenmethylen-3-oxoketoximer. Det bruges som blegemiddel i tekstilindustrien, et reagens i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trichlorisocyanursyre blev brugt som et desinfektionsreagens ved omdannelsen af benzophenon-3 i chloreret vand. Det blev også brugt til syntese af 2-halogenmethylen-3-oxoketoximer. Det bruges som blegemiddel i tekstilindustrien, et reagens i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
chlorcarbon, acetonitril, acetone, vand (12 g/L).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra reduktionsmidler, syrer, baser, brændbare stoffer, organiske materialer, lys, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-90-1
Molekylær formel C3Cl3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 232.40
MDL nummer MFCD00006553
InChI nøgle YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMIL ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroisocyanuric acid
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Tæthed 2.07
pH 3
Flammepunkt >250°C (482°F)
Lugt Pungent
Mængde 500 g
FN nummer UN2468
Beilstein 202022
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9641
Opløselighedsinformation Soluble in chlorocarbon,acetonitrile,acetone,water (12g/L).
IUPAC navn trichlor-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formel vægt 232.41
Procent renhed ≥90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroisocyanuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Symclosene