Få mere at vide
Trichlorisocyanursyre, 90+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Trichlorisocyanursyre blev brugt som et desinfektionsreagens ved omdannelsen af benzophenon-3 i chloreret vand. Det blev også brugt til syntese af 2-halogenmethylen-3-oxoketoximer. Det bruges som blegemiddel i tekstilindustrien, et reagens i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
chlorcarbon, acetonitril, acetone, vand (12 g/L).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra reduktionsmidler, syrer, baser, brændbare stoffer, organiske materialer, lys, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroisocyanuric acid |
| Smeltepunkt | ∼245 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 2.07 |
| pH | 3 |
| Flammepunkt | >250 °C (482 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2468 |
| Beilstein | 202022 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trichloroisocyanuric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Symclosene