Få mere at vide
Trichlorethylen, teknisk, stabiliseret, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428902 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11428902 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428902 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3050/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 79-01-6
Smeltepunkt -85°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 87°C
Emballage Ravgul glasflaske
Molekylær formel C2HCl3
MDL nummer 838
Mængde 500 mL
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
InChI nøgle XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2-trichlorethen
Molekylvægt (g/mol) 131.38
PubChem CID 6575
Dampdensitet 4.5
ChEBI CHEBI:16602
Formel vægt 131.39g/mol
Damptryk 77.3mbar at 20°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trichloroethylene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.