Få mere at vide
Trichloroethylene, Honeywell
Artikelnummer. 15692590 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15692590 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15692590 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 242542.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 79-01-6
Molekylær formel C2HCl3
Molekylvægt (g/mol) 131.38
MDL nummer MFCD00000838
InChI nøgle XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC navn 1,1,2-trichloroethene
SMIL C(=C(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroethylene
Tæthed 1.463g/mL at 25°C
Tændingspunkt 770°F
Lineær formel ClCH=CCl2
Mængde 2.5 L
FN nummer 1710
Beilstein 1736782
Dampdensitet 4.5 (vs air)
Formel vægt 131.39g/mol
Damptryk 61mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99%