missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trichloroethylene-d, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroethylene-d |
| CAS | 13291-68-4 |
| Molekylær formel | C2 D Cl3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethene-d','trichloro- (9CI), Ethylene-d','trichloro- (6CI','7CI','8CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene |
| InChI formel | InChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D |
| SMIL | [2H]C(=C(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,2-trichloro-2-deuterioethene |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.3945 |
| Formel vægt | 130.9207 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?