Få mere at vide
Trichloroethylene-d, TRC
Artikelnummer. 30452787
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30452787 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30452787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77403110MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroethylene-d
CAS 13291-68-4
Molekylær formel C2 D Cl3
Mængde 10 mg
Synonym Ethene-d','trichloro- (9CI), Ethylene-d','trichloro- (6CI','7CI','8CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene
InChI formel InChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
SMIL [2H]C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2-trichloro-2-deuterioethene
Molekylvægt (g/mol) 132.3945
Formel vægt 130.9207