Få mere at vide
Trichlorethylen, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11440500
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440500 500 mL 500ml
11333577 1 L 1 L
11313577 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019401.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131,38 g/mol
Trichlorethylen bruges som opløsningsmiddel til maling, farvestoffer, voks, olier, fedtstoffer og harpikser, som tilsætningsstof i polymerisationsreaktioner, som reaktant til fremstilling af forskellige halohydrocarboner (1,1,1,2-tetrafluorethan) og andre kemikalier, som kølemiddel til at skære tantal og fungerer som et godt varmeoverførselsmedium. Det anvendes i brandslukkervæsker og til genvinding af olier og fedtstoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-01-6
Molekylær formel C2HCl3
Molekylvægt (g/mol) 131.38
MDL nummer MFCD00000838
InChI nøgle XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
IUPAC navn 1,1,2-trichloroethene
SMIL C(=C(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloroethylene
Navn note For ACS analysis
Smeltepunkt 85°C
Tæthed 1.46
Kogepunkt 87°C
Flammepunkt None
Analyseprocentområde 9.5% min.
Brydningsindeks 1.476
Mængde 500 mL
FN nummer UN1710
Beilstein 1736782
Merck Index 14,9639
Opløselighedsinformation Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water.
Formel vægt 131.39
Procent renhed ≤99.5%
Grad ACS
Fysisk form Liquid